Muestreadores desechables de un solo uso, PowderThief
Proveedor: Sampling Systems
8060H-1010 8060H-1010S 8060H-510 8060H-510S 8060H-520 8060H-520S 8060H-1001 8060H-1001S 8060H-1005 8060H-1005S 8060H-1020 8060H-1020S 8060H-501 8060H-501S 8060H-505 8060H-505S 8060H-1520 8060H-1520S 8060H-502S 8060H-503S 8060H-1000.5S 8060H-1003S
300-2016EA 400 EUR
300-2016 300-2017 300-2018 300-2019 300-2020 300-2021 300-2022 300-2023 300-2024 300-2025 300-2026 300-2027 300-2028 300-2029 300-2030 300-2031 300-0530 300-0531 SAMP8060H-502S SAMP8060H-503S SAMP8060H-1000.5S SAMP8060H-1003S
Muestreadores desechables de un solo uso, PowderThief
Muestreadores Muestreadores desechables de solo uso
Disposable samplers specially designed for powders and granules.
  • Se elimina el riesgo de contaminación cruzada
  • Ensamblados en un entorno de sala limpia
  • Económicos: ahorran tiempo y dinero
Adecuados para cualquier sector - Farmacéutico, alimenticio, químico, cosmético, biotecnológico. Disponibles en versiones preesterilizadas.
Certificaciones: FDA conformity. BSE/TSE free. Full batch traceability, ATEX rated.
Envase: Each sampler is wrapped in a plastic bag.