Plantillas de muestreo cuadradas
Proveedor: Copan
T2905C T2905CS01 T2906C T2906CS01
710-0480EA 66.2 EUR
710-0480 710-0481 710-0482 710-0483
Plantillas de muestreo cuadradas
Muestreadores Tomamuestras
Cuadrada Plantillas de muestreo para definir áreas de muestreo. En caso de superficies planas, las plantillas ayudan a definir el tamaño de muestra y permite al investigador determinar el número de organismos por cm2. Se puede usar para validar el grado de contaminación microbiana en salas limpias y zonas críticas en la que los fármacos estériles están expuestos al ambiente y en plantas de procesamiento de alimentos para establecer el grado de higiene en función de las ufc por cm².
  • Para un muestreo definido y estandarizado
  • Dos tamaños
Información para pedidos: Se dispone de dos tamaños de plantillas de muestreo: 4×5 cm (20 cm²) y 10×10 cm (100 cm²).
Envase: Plantillas de muestreo en envase estéril, 50 plantillas/caja