Cazo con asa
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L17/0 L17/000 L17/2 L17/4 L17/4/0
213-5903EA 64.4 EUR
213-5903 213-5902 213-5904 213-5905 213-5901
Cazo con asa
Bandejas/Platos/Ollas Botes
Porcelana, vidriada. Con pico y asa de porcelana. Blanco vidriado dentro y fuera excepto el reborde.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta +1000 °C
  • Mínima expansión térmica
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificaciones: EN 60672-3 Group C100, Type C110