Physiology scissors, straight
Proveedor: HAMMACHER KARL
HWB050-13 HWB052-14
233-0085EA 109 EUR
233-0085 233-0086
Physiology scissors, straight
Tijeras
Acero inoxidable 18/10, antimagnéticas.
  • Puntas agudas
  • Ideal para un gran número de aplicaciones en el laboratorio
  • Resistentes a ácidos
  • Autoclavables