Tijeras de disección
Proveedor: HAMMACHER KARL
HWB002-11 HWB003-11 HWB005-11
233-1104EA 92.1 EUR
233-1104 233-1118 HAMMHWB005-11
Tijeras de disección
Tijeras
Acero inoxidable 18/10, antimagnéticas.
  • Ideal para un gran número de aplicaciones en el laboratorio
  • Resistentes a ácidos
  • Autoclavables
  • Puntas agudas