Tijeras de laboratorio, rectas
Proveedor: HAMMACHER KARL
HSB586-18 HSB602-14
233-1114EA 38.6 EUR
233-1114 233-0075
Tijeras de laboratorio, rectas
Tijeras
Stainless steel, with plastic handles.
  • Ideal para un gran número de aplicaciones en el laboratorio
  • Resistentes a la corrosión
  • Robustas, adecuadas para los trabajos de corte más exigentes