Cucharas de medición
Proveedor: KARTELL
1059 1058 1060 1062 1057 1063 1064
KART1059EA 32.6 EUR
KART1059 231-0067 231-0068 231-0069 231-0066 231-0070 231-0071
Cucharas de medición
Palas
PP, blanco.Con extremos planos, biselados y asa reforzada.
  • Muy buena resistencia química, irrompible
  • Resiste temperaturas de hasta 130 °C, autoclavable
  • El volumen de la pala está grabado visiblemente en el asa