Cucharas de medición, Azlon®
Proveedor: SciLabware
SWL030 SWL018 SWL008 SWL012 SWL036 SWL140 SWL024
231-0025EA 69.8 EUR
231-0025 231-0024 231-0022 231-0023 231-0026 231-0027 231-0472
Cucharas de medición, Azlon®
Palas
PP, blanco. cucharadas con extremos planos, biselados y asa reforzada.
  • Muy buena resistencia química, irrompible
  • Resiste temperaturas de hasta 130 °C, autoclavable
  • El volumen de la pala está grabado visiblemente en el asa