Cucharas de medición
Proveedor: Brand
139040 139035
231-0114EA 69.3 EUR
231-0114 231-0331
Cucharas de medición
Palas
HDPE, de color natural. Con planos, biselados extremos.
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia térmica
  • Robustas e irrompibles