Palas
Proveedor: VITLAB
40093 40193 40293 40393 40493 40593 40693 40793
231-0750EA 10.8 EUR
231-0750 231-0751 231-1086 231-0752 231-1087 231-0753 231-0754 231-0755
Palas
Palas
HDPE, translúcida. Con extremos planos y mango reforzado.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 105 °C
  • La capacidad de la cuchara está impresa en el mango para su fácil lectura