Cucharas de medición
Proveedor: VITLAB
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 5.3 EUR
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Cucharas de medición
Palas
PP, blanco. Con extremos planos achaflanados y asa reforzada.
  • Muy buena resistencia química, irrompibles
  • Resistentes a temperaturas de hasta 130 °C, autoclavables
  • La capacidad de la cuchara está impresa en el mango para su fácil lectura