Cucharas de medición
Proveedor: Brand
139125 139120 139130 139115 139135
231-0338EA 30.7 EUR
231-0338 231-0337 231-0120 231-0336 231-0339
Cucharas de medición
Palas
PP, blanco. Con extremos planos, biselados y asa reforzada.
  • Muy buena resistencia química, irrompible
  • El volumen de la pala está grabado visiblemente en el asa