VWR®, Embudos de pesaje y palas
Proveedor: VWR Collection
611-9194EA 36.9 EUR
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, Embudos de pesaje y palas
Navecillas Navecillas de pesaje
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Ideal para el pesaje de muestras pequeñas
  • Los reactivos en polvo pueden verterse o enjuagarse a través de la rama de los embudos de pesaje hacia el recipiente de recepción