Palas de pesaje
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05568006 05568010 05568003
611-9310EA 24.9 EUR
611-9310 611-9322 611-9309
Palas de pesaje
Palas
Vidrio de borosilicato.
  • Ideal para el pesaje de muestras pequeñas
  • La rama tubular de la pala también sirve como embudo de pesaje y facilita el vaciado de la pala