Película de sellado transpirable, Axygen®
Proveedor: Corning
BF-400 BF-400-S
732-1027EA 98.72 EUR
732-1027 732-1028
Película de sellado transpirable, Axygen®
Juntas Sellos de microplaca
Placas de cultivo de polipropileno (PP) y poliestireno (PS) con sellos de película porosa, placas de 96 y 384 pocillos y otras placas de ensayo.
  • Permite el intercambio eficaz de gases para cultivos celulares y bacterianos y evita la contaminación
  • Disponible en envases esterilizados