VWR®, Películas y alfombrillas de sellado para placas PCR
Proveedor: VWR Collection
732-0589EA 74.7 EUR
732-0589 732-0590
VWR®, Películas y alfombrillas de sellado para placas PCR
Juntas Sellos de microplaca
Almohadillas de silicona que se adaptan a la mayoría de las placas de PCR de 96 pocillos.
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Can be cleaned and reused
  • Autoclavables a 121 °C
Diseñadas para reducir la evaporación al usar placas de 96 pocillos.