Película de sellado para Microplacas PCR, Axygen® CyclerSeal
Proveedor: Corning
PCR-TS PCR-TS-900
732-7508EA 66.38 EUR
732-7508 732-1381
Película de sellado para Microplacas PCR, Axygen® CyclerSeal
Juntas Sellos de microplaca
Safeguards samples during transport and storage. Ideal for sealing PCR microplates, but also suitable for other microplates.
  • Junto con una alfombrilla de sellado por compresión, evita la contaminación cruzada entre pocillos
  • Rango de temperatura de −40 a +104 °C
  • Color: transparente