Sellos para termosellador automático de microplacas, ALPS™ 3000
Proveedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1731 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Sellos para termosellador automático de microplacas, ALPS™ 3000
Juntas Sellos de microplaca
Thermo-Seal
Características: Lámina metálica; sello muy resistente que solo se puede desprender utilizando el separador de lámina; se puede perforar con una punta de pipeta monocanal o con una placa de perforación; buena resistencia a solventes; recomendada para su uso con DMSO
Material de la placa compatible: PP
Condiciones de sellado: 1,5 a 2,5 segundos a 165 a 170 °C
Intervalo de integridad del sello: −80 a +120 °C
Aplicaciones: Almacenamiento prolongado, incluido almacenamiento a bajas temperaturas; transporte y aplicaciones a altas temperaturas como PCR, incluido el uso de termocicladores de baño de agua
Easy Pierce
Características: Material de lámina metálica; fácilmente perforable; unión desprendible que se puede retirar a mano; se puede aplicar un segundo sello sobre el existente; recomendado su uso con DMSO
Material de la placa compatible: PP, PE
Condiciones de sellado: 0,5 a 3,0 segundos a 165 a 175 °C
Intervalo de integridad del sello: −80 a +80 °C y hasta 120 °C con presión de la tapa del ciclador
Aplicaciones: Adecuada para formatos de 384 pocillos en los que la perforación es un método útil para la recuperación de muestras; se puede aplicar un segundo sellado sobre el sellado existente; adecuado para PCR con termocicladores con tapa con tornillos
Easy Pierce 20 µm
Características: Material de lamina metálica fina; fácilmente perforado; adhesivo desprendible que se puede retirar con la mano; buena resistencia a solventes; recomendado para su uso con DMSO
Material de la placa compatible: PP, PE
Condiciones de sellado: 0,5 a 2,0 segundos a 165 a 175 °C
Intervalo de integridad del sello: −80 a +80 °C y hasta 120 °C con presión de la tapa del ciclador
Aplicaciones: Adecuado para formatos de 384 pocillos en los que es útil el método de perforación para recuperar la muestra; adecuado para PCR con termocicladores de tapa con tornillos
Clear Seal
Características: Material de polímero fino; se puede perforar; sello desprendible cuando está superpuesto; buena transparencia óptica; resistente a algunos solventes
Material de la placa compatible: PP, PS, PE
Condiciones de sellado: 1,5 segundos a 170 °C
Intervalo de integridad del sello: −80 a +80 °C y hasta 120 °C con presión de la tapa del ciclador
Aplicaciones: Ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas; adecuada para aplicaciones de PCR solo con termocicladores de tapa con tornillos o abrazaderas
Clear Seal Diamond
Características: Material de polímero fino; sello desprendible; buena transparencia óptica; resistente a algunos solventes
Material de la placa compatible: PP, PS, PE, COC
Condiciones de sellado: 1,5 a 3,0 segundos a 170 °C
Intervalo de integridad del sello: −80 a +120 °C
Aplicaciones: Ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas; adecuada para aplicaciones de PCR solo con termocicladores de tapa con tornillos o abrazaderas