Película adhesiva PCR y hoja metálica de sellado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 200 EUR
732-4819 732-4838
Película adhesiva PCR y hoja metálica de sellado
Juntas Sellos de microplaca
Clear polyester film, aluminium foil. Recommended for use in PCR in conjunction with a thermal cycler that has a screw-down or clip-down lid.
  • Evita la evaporación  de la muestra durante el termociclado o el almacenamiento
  • Transparente para aplicaciones de fluorescencia
  • La lámina no deja restos en la placa al retirarla
  • Rango de temperatura: −20 a +120 °C (poliéster); −80 a +150 °C (aluminio)