Zapatos de seguridad ESD, con cordones, HACCP, Anatom, 2626
Proveedor: Abeba
2626/46 2626/47 2626/36 2626/37 2626/38 2626/39 2626/40 2626/41 2626/42 2626/43 2626/44 2626/45 2626/48 2626/52 2626/49 2626/50 2626/51
114-2124EA 111 EUR
114-2124 114-2125 114-2114 114-2115 114-2116 114-2117 114-2118 114-2119 114-2120 114-2121 114-2122 114-2123 ABEB2626/48 ABEB2626/52 ABEB2626/49 ABEB2626/50 ABEB2626/51
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, HACCP, Anatom, 2626
Zapatos y botas
Zapato de seguridad ESD fabricado con una parte superior de microfibra, material reflectante y una suela de PU resistente al combustible con alta resistencia al deslizamiento y un perfil autolimpiante.
  • Forro especial con fibra de plata que absorbe la transpiración
  • Plantilla acc Wave reemplazable; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • El tratamiento Sanitized® reduce el olor y la proliferación de bacterias
  • Talón asimétrico y Flexzone para un movimiento natural de la cama y del pie
  • Cintura de torsión de TPU, soporte del arco y gran estabilidad
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Puntera de acero protectora (200 J)
  • Lavable a 30 °C
Adecuado para zonas higiénicamente exigentes.
Color: blanco
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.