Filtros celulares, Falcon®
Proveedor: Corning
352340 352350 352360
734-0002EA 124 EUR
734-0002 734-0003 734-0004
Filtros celulares, Falcon®
Tamices celulares
Una forma fácil y lista para usar, para obtener de forma consistente una suspensión más uniforme de células únicas. Elaborado en malla de nylon resistente, disponible con poros de 40, 70 ó 100 µ , espaciados en forma uniforme para ofrecer un rendimiento óptimo en diferentes aplicaciones. Una alternativa más rápida y sencilla para la filtración con gasa en procedimientos que impliquen la disociación de grupo de células o de tejido primario.
  • Marco moldeado, con codificación de color, con reborde, que facilita la manipulación
  • Se ajusta perfectamente al tubo cónico Falcon® de 50 ml o a otros tubos de tamaño similar
  • Esterilizado por radiación gamma y disponible en cómodos envases individuales
  • El reborde ampliado en el filtro permite un manejo aséptico con pinzas
Información para pedidos: Packaged individually in bags.