Espátulas, doble
Proveedor: KARTELL
594 595
231-2411EA 15.5 EUR
231-2411 231-2412
Espátulas, doble
Espátulas
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio, rojas.
  • Buena resistencia química
  • Resisten temperaturas de hasta 100 °C (hasta 180 °C por cortos períodos de tiempo)
  • Robustas, flexibles
Certificaciones: DIN 12890