Espátulas, extremo de cucharilla
Proveedor: KARTELL
593 596
231-2414EA 21.9 EUR
231-2414 231-2413
Espátulas, extremo de cucharilla
Espátulas
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio, rojas.
  • Buena resistencia química
  • Resisten temperaturas de hasta 100 °C (hasta 180 °C por cortos períodos de tiempo)
  • Robustas, flexibles
Certificaciones: DIN 12890