Espátulas con microcuchara
Proveedor: RSG
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 28.5 EUR
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Espátulas con microcuchara
Espátulas
Acero inoxidable 18/10, antimagnético.
  • Con una microcuchara en un extremo y una microespátula en el otro
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Superficies suaves, lo que facilita y agiliza la limpieza