Microespátulas dobles
Proveedor: RSG
385.130 385.185 385.210 387.250 387.185 387.150 385.150
231-2261EA 19.9 EUR
231-2261 231-2262 231-2263 231-0401 231-0400 231-0399 231-0296
Microespátulas dobles
Espátulas
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Espátula multiuso para una gran variedad de aplicaciones.
  • Ambos extremos con una cuchara angulada
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Limpieza fácil y rápida