Espátula Drigalski
Proveedor: RSG
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 9.1 EUR
231-2185 231-1085 231-0652
Espátula Drigalski
Espátulas
Acero inoxidable 18/10, antimagnético.
  • Para aplicaciones de microbiología
  • Se puede utilizar también como agitador
  • Para una extensión uniforme o una mejor distribución de los preparados