Espátulas con cuchara
Proveedor: BOCHEM
3470 3471 3472 3473 3474 3475
231-0184EA 9.3 EUR
231-0184 231-0476 231-0477 231-0478 231-0479 231-0185
Espátulas con cuchara
Espátulas
Acero inoxidable ¹⁸/₁₀, antimagnético. Cuchara multiuso para una gran variedad de aplicaciones.
  • Con mango redondeado
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Limpieza fácil y rápida