Espátulas dobles
Proveedor: BOCHEM
3100 3102 3103 3105 3107 3104 3108 31005 31015 31025 31035 31055 31045 3101
231-1032EA 3.3 EUR
231-1032 231-1034 231-1035 231-1037 231-1038 231-1036 231-1039 231-0038 231-0039 231-0040 231-0041 231-0043 231-0042 231-1033
Espátulas dobles
Espátulas
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Espátula multiuso para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Con mango redondeado, un extremo plano y el otro redondeado
  • Forma recta
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química