Micro double spatulas
Proveedor: BOCHEM
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 44 EUR
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Micro double spatulas
Espátulas
Nickel. Espátula multiuso para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Con mango redondeado, un extremo plano y el otro redondeado
  • Forma recta
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química