Cubetas para muestras, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 70.7 EUR
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Cubetas para muestras, DURAN®
Tarros Frascos de muestras
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® clara.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Dilatación térmica mínima, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
Con tapones pulidos. Estancas al aire y líquidos mediante la utilización de grasa de pulido.