Tarro con tapa y asa, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242050109 242050306 242050503 242051002 242052101 242053209
216-3360EA 65.8 EUR
216-3360 216-3361 216-3362 216-3363 216-3364 216-3365
Tarro con tapa y asa, DURAN®
Tarros Frascos de muestras
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® clara.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
La tapa con reborde pulido para facilitar su manipulación.