Gafas de seguridad, uvex skylite
Proveedor: UVEX
9174.065 9174.066 9174.095
111-8262EA 19.9 EUR
111-8262 111-8261 111-8263
Gafas de seguridad, uvex skylite
Gafas
Gafas de seguridad (monoculares) con lentes transparentes o grises ofreciendo la mejor protección contra la radiación UV.
  • Pantalla lateral matizada que evita deslumbramientos
  • Inclinación de patillas ajustable
  • Revestimiento que protege contra arañazos
Peso: 26 g
Certificaciones: EN 166-168, EN 170/172; 1F