Gafas de seguridad, uvex i-vo
Proveedor: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 31.8 EUR
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Gafas de seguridad, uvex i-vo
Gafas
Modernas gafas de seguridad de estilo deportivo ofrecen una extraordinaria comodidad gracias a la combinación de materiales duros y blandos. Combinan una buena protección con un ajuste perfecto que proporciona el máximo confort.
  • Alta protección contra riesgos mecánicos con pantalla de policarbonato resistente a impactos y protectores laterales
  • Ventilación indirecta para evitar el empañamiento y para una mayor seguridad
  • La inclinación y longitud de las patillas es ajustable de forma individual para lograr un ajuste seguro
Peso: 51 g
EN 166-168, EN 17More Product Information