Gafas de protección, uvex overspecs
Proveedor: UVEX
9161.014 9161.305
111-8050EA 14 EUR
111-8050 111-1651
Gafas de protección, uvex overspecs
Gafas
Las gafas de protección (OTG) son adecuadas para una serie de aplicaciones y se adaptan a la mayoría de las gafas graduadas. Ya sea como gafas de visita o como gafas para tareas de corta duración, permiten una visión perfecta gracias a sus grandes lentes panorámicas.
  • Visión periférica sin restricciones
  • Ajuste sin presión gracias a las patillas laterales Duo-Flex
  • Ajuste de la longitud de las patillas laterales
  • Protector de cejas integrado
Peso: 39 g
EN 166
Certificaciones: EN 166