Gafas de seguridad, Millennia™ Classic
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1002783 1000005 1000003 1000002 1000001 1000006 1000009 1000004 1002781 1002782 1006405
111-1228EA 12.5 EUR
111-1228 111-8302 111-8303 111-8304 111-8305 111-8306 111-8308 111-2294 111-0729 111-0730 111-0734
Gafas de seguridad, Millennia™ Classic
Gafas
Cómodas gafas protectoras con excelente calidad óptica para una gran seguridad.
  • Patillas rectas, no requieren ajuste
  • Puente nasal cómodo
  • Pantalla fácilmente intercambiable
  • Con banda para la cabeza ajustable y flexible para una mayor seguridad
Peso: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Certificaciones: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F