Cubregafas, Armamax AX
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1002224 1002221
111-3548EA 8.4 EUR
111-3548 DALL1002221
Cubregafas, Armamax AX
Gafas
Gafas prácticas y duraderas que ofrecen un alto nivel de protección y confort.
  • Se adaptan cómodamente por encima de las gafas graduadas
  • Con pantallas laterales mates y protección superior que reducen los deslumbramientos y reflejos
  • Patillas curvadas y puente nasal elevado
Weight: 46 g
Peso: 46 g
Certificaciones: EN 166; 1F