Gafas de seguridad, XC™
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1011020 1010950 1011021 1011023 1011024 1012910
DALL1011020EA 22.1 EUR
DALL1011020 111-0491 DALL1011021 DALL1011023 DALL1011024 DALL1012910
Gafas de seguridad, XC™
Gafas
The large curved lens of these safety glasses offers a total wrap-around coverage and provides exceptional peripheral vision along with complete protection.
  • Inclinación y longitud de las patillas ajustables
  • Patillas acolchadas para un ajuste suave sin presión
  • Montura muy flexible, adecuadas para hombres y mujeres
  • Materiales blandos en la zona de la frente, la nariz y las sienes para un confort añadido
EN 166, EN 170
Certificaciones: EN 166, EN 170