Cubregafas, Squale
Proveedor: Bollé Safety
SQUPSI SQUWPCC5
111-0387EA 8.9 EUR
111-0387 BOLESQUWPCC5
Cubregafas, Squale
Gafas
Cover glasses (OTG) give excellent protection for wearers of prescription eyewear. Supplied with adjustable cord.
  • Puente nasal estándar, no requiere ajuste
  • Con pantalla combada, protección lateral y en la parte superior e inferior de la pantalla
  • Ventilación indirecta
Peso: 43 g
Certificaciones: EN 166, EN 170