Toallitas para la limpieza de lentes, Grado 105, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 88.49 EUR
111-5001 111-5002 111-5000
Toallitas para la limpieza de lentes, Grado 105, Whatman™
Toallitas Toallitas y toallas desechables Papeles para limpiar lentes
Estas toallitas limpiadores son adecuadas para su uso con gafas y cualquier otra superficie óptica de vidrio, cuarzo o plástico.
  • Superficie suave
  • Resistentes y muy absorbentes
  • Toallitas fabricadas con procesos puramente químicos que no contienen siliconas ni otros aditivos