Sampling spoons, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 467 EUR
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Sampling spoons, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Cucharas
PS, blancas. Diseñadas para la recogida de muestras pequeñas de material.
  • Para polvo, granulados y líquidos
  • El largo mango llega con facilidad a zonas de difícil acceso y reduce al mínimo la posibilidad de contacto con el material de muestra
  • Esterilizadas y empaquetadas individualmente
Envase: Individually packed, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a certificate of processing for sterilisation.