Sampling spoons with long handle, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F367270000 F367230000 F367240000 F367260000 F367250000
231-0005EA 53.4 EUR
231-0005 231-0366 231-0367 231-0368 231-0365
Sampling spoons with long handle, SP Bel-Art
Cucharas
Diseñadas para recolectar pequeñas cantidades de material de muestra, estas cucharas de muestreo de PP están disponibles en cuatro tamaños de cuenco.
  • El mango largo llega fácilmente a frascos, botellas y otras áreas confinadas; minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado
  • Materiales de grado FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
* Surtido de 3 de cada tamaño.