Espátulas con microcuchara
Proveedor: BOCHEM
3340 3341 3342 3343 3344 3350 3351 3345
231-0047EA 4.8 EUR
231-0047 231-0542 231-1353 231-1354 231-1355 231-0543 231-0239 231-0561
Espátulas con microcuchara
Espátulas
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Doble Espátula con cuchara para una amplia gama de usos.
  • Con microcuchara en un extremo y microespátula en el otro
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Limpieza fácil y rápida