Cuchara para productos químicos con espátula
Proveedor: RSG
021.120 021.150 021.210 021.250 021.180 021.300
231-1311EA 5.3 EUR
231-1311 231-1312 231-1314 231-0187 231-0186 231-0188
Cuchara para productos químicos con espátula
Cucharas
Acero inoxidable Remanit 4301, antimagnético. Cuchara multiusos para una amplia gama de usos.
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Limpieza fácil y rápida