Cucharas para muestras
Proveedor: BURKLE
5320-0150 5320-0180 5320-0210 5320-0300 5320-0400 5320-0500
300-0019EA 8.5 EUR
300-0019 BURK5320-0180 300-0020 BURK5320-0300 300-0021 BURK5320-0500
Cucharas para muestras
Cucharas
Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel. This specially shaped spoon reaches almost every corner in containers and prevents samples from trickling out.
  • Para la extracción de pequeñas cantidades de muestras
  • Excelente resistencia química (excepto a ácidos o bases)