Soportes para tubo de ensayo
Proveedor: KARTELL
1175 1177 1179
212-6201EA 7.7 EUR
212-6201 212-6202 212-6203
Soportes para tubo de ensayo
Gradillas Tube Racks
PD, expandida, blanca.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 71 °C
  • Extremadamente ligero, apilable, con huecos para los dedos que permite levantarlo con facilidad
Ideal para grandes cantidades de tubos de muestras y de ensayo. Los orificios tienen la profundidad suficiente para admitir tubos, frascos, etc. que quedan fijados de forma segura y en posición vertical. El modelo 212-6201 está pensado especialmente para contener microtubos de 1,5 ml.