VWR®, Laboratory Log Books
Proveedor: VWR Collection
818-0102EA 47 EUR
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Laboratory Log Books
Cuadernos
Tapa imitación de piel con recubrimiento que aumenta su durabilidad en entornos de laboratorio. Papel resistente, sin ácidos (90 gsm). Se utilizan para registrar datos de laboratorio, equipamiento, temperatura, calibración de balanzas, reactivos, mantenimiento de animales y recepción de muestras.
  • Todas las páginas de documentación del registro incluyen encabezados de columna específicos para facilitar la entrada de datos
  • Las páginas están cosidas en secciones, con fijación redonda para un mejor apoyo
  • Impermeables y resistentes
Confección de todos los libros de acuerdo con las directrices de las GLP, GMP y GCP.
Certificaciones: Confección de todos los libros de acuerdo con las directrices de las GLP, GMP y GCP.