VWR® PUREImage, Papel para salas limpias
Proveedor: VWR Collection
115-0149EA 159 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Papel para salas limpias
Papeles
El papel para salas limpias está diseñado para su uso en salas limpias, donde es fundamental la prevención de la contaminación por productos químicos y partículas.
  • Alta resistencia a la rotura y excelente resistencia térmica que proporcionan resultados mejorados de copia e impresión
  • Tecnología de encuadernación de PE proporciona un mínimo contenido de partículas, restos no volátiles e iones extraíbles
  • La técnica exclusiva de corte de precisión garantiza la limpieza y un tamaño uniforme
  • Las cintas de papel se limpian por ambos lados antes de cortarlas
Se produce en una sala limpia ISO clase 4 (FED-STD-209E, clase 10/M2,5); se limpia y envasa en una bolsa doble en una sala limpia ISO clase 5 (FED-STD-209E clase 100). El papel está indicado para su uso en salas limpias desde ISO clase 4 (FED-STD-209E clase 10) a ISO clase 6 (FED-STD-209E clase 1000).
Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Envase: 250 hojas por paquete, 10 paquetes por envase.