CryoPens™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
339993 343850
811-0009EA 46.1 EUR
811-0009 811-0166
CryoPens™, Nunc™
Bolígrafos Rotuladores criogénicos
Para materiales de criogenización, como tubos, cajas y etiquetas criogénicas. 1 juego contiene un bolígrafo de cada color: negro, azul, rojo y verde.
  • Tinta de gran resistencia
  • Punta fina
  • No cambia de color a temperaturas bajas