Tiras para esporas, Sportrol™
Proveedor: CROSSTEX
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 638 EUR
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Tiras para esporas, Sportrol™
Indicadores de esterilización
Los indicadores de esterilización biológica se emplean para realizar la validación de un ciclo de esterilización. Se fabrican inoculando suspensiones de esporas de población y resistencia certificadas sobre tiras de papel.
  • Las tiras de esporas estándar y las tiras de esporas combinadas tienen un tamaño de 7×38 mm
  • Las tiras de esporas mini tienen un tamaño de 2×10 mm y caben en dispositivos pequeños en los que no se podrían utilizar tiras de esporas de tamaño estándar, como por ejemplo dentro del cuerpo de una jeringa, en el interior de tubos o debajo de