Discos para esporas, SportrolÍ™
Proveedor: CROSSTEX
BG-106D BS-106D
489-0094EA 199 EUR
489-0094 489-0095
Discos para esporas, SportrolÍ™
Indicadores de esterilización
Los discos indicadores de esterilización biológica se emplean para realizar la validación de un ciclo de esterilización en dispositivos pequeños en los que no se cabrían tiras de esporas de tamaño estándar, como por ejemplo dentro del cuerpo de una jeringa, en el interior de tubos o debajo de un tapón. Los discos de esporas se fabrican inoculando suspensiones de esporas de población y resistencia certificadas, sobre discos de papel.
  • Población de esporas: 106 esporas por disco
  • Diámetro del disco: 6,35 mm
  • Los discos tienen una vida útil de 24 meses cuando